Learn More
5-Fluoro-2-(trifluorométhyl)phénylacétique, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 11342639
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11342639 5 g 5g
11332639 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11342639 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H26696.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 239135-52-5
Formule moléculaire C9H6F4O2
Poids moléculaire (g/mol) 222.139
Numéro MDL MFCD00236304
Clé InChI GWWZRGDMAFXULO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-fluoro-2-trifluoromethyl phenylacetic acid, 2-5-fluoro-2-trifluoromethyl phenyl acetic acid, 5-fluoro-2-trifluoromethyl phenylaceticacid, 5-fluoro-2-trifluoromethyl phenyl acetic acid, 5-fluoro-2-trifluoromethylphenylacetic acid, benzeneacetic acid, 5-fluoro-2-trifluoromethyl, pubchem7410, acmc-1cbfn, ksc495g0h
CID PubChem 2737594
Nom IUPAC 2-[5-fluoro-2-(trifluorométhyl)phényl]acide acétique
SMILES C1=CC(=C(C=C1F)CC(=O)O)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Fluoro-2-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
Quantité 5 g
Poids de la formule 222.14
Pourcentage de pureté 97%