Learn More
5-Fluoro-3-(4-piperidinyl)-1,2-chlorhydrate de benzisoxazole, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15458285
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15458285 5 g 5g
15448285 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15458285 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H33044.06
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 84163-16-6 | C12H14ClFN2O | 256.705 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 84163-16-6
Formule moléculaire C12H14ClFN2O
Poids moléculaire (g/mol) 256.705
Numéro MDL MFCD06200879
Clé InChI HSOJFILHZZEWJT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-fluoro-3-piperidin-4-yl benzo d isoxazole hydrochloride, 5-fluoro-3-piperidin-4-yl-1,2-benzisoxazole hydrochloride, 5-fluoro-3-4-piperidinyl-1,2-benzisoxazole hydrochloride, 5-fluoro-3-piperidin-4-yl-1,2-benzoxazole hydrochloride, 5-fluoro-3-piperidin-4-yl benzo d isoxazole hcl, 4-5-fluoro-1,2-benzisoxazol-3-yl piperidine hydrochloride, 1,2-benzisoxazole,5-fluoro-3-4-piperidinyl-, hydrochloride, pubchem11469, 5-fluoro-3-piperidin-4-yl benzisoxazole hcl salt, 5-fluoro-3-4-piperidyl benzo d isoxazole, chloride
CID PubChem 2794754
Nom IUPAC 5-fluoro--pipéridine--yl--benzoxazole3-pipéridine-4-yl-1,2-benzoxazole ; chlorhydrate
SMILES C1CNCCC1C2=NOC3=C2C=C(C=C3)F.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Fluoro-3-(4-piperidinyl)-1,2-benzisoxazole hydrochloride
Point de fusion ∽298°C (decomposition)
Quantité 5 g
Sensibilité Hygroscopic
Poids de la formule 256.71
Pourcentage de pureté 96%