Learn More
Chlorhydrate de 5-fluoro-3-(4-pipéridinyl)-1,2-benzisoxazole, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10453162
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10453162 1 g Flacon en verre ambré
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10453162 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur MO07029DA
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Fluoro-3-(4-piperidinyl)-1, 2-benzisoxazole hydrochloride
CAS 84163-16-6
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule moléculaire C12H14ClFN2O
Numéro MDL MFCD06200879
Quantité 1 g
Synonyme 5-fluoro-3-piperidin-4-yl benzo d isoxazole hydrochloride, 5-fluoro-3-piperidin-4-yl-1,2-benzisoxazole hydrochloride, 5-fluoro-3-4-piperidinyl-1,2-benzisoxazole hydrochloride, 5-fluoro-3-piperidin-4-yl-1,2-benzoxazole hydrochloride, 5-fluoro-3-piperidin-4-yl benzo d isoxazole hcl, 4-5-fluoro-1,2-benzisoxazol-3-yl piperidine hydrochloride, 1,2-benzisoxazole,5-fluoro-3-4-piperidinyl-, hydrochloride, pubchem11469, 5-fluoro-3-piperidin-4-yl benzisoxazole hcl salt, 5-fluoro-3-4-piperidyl benzo d isoxazole, chloride
Clé InChI HSOJFILHZZEWJT-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1CNCCC1C2=NOC3=C2C=C(C=C3)F.Cl
Nom IUPAC 5-fluoro-3-pipéridin-4-yl-1,2-benzoxazole ; chlorhydrate
Poids moléculaire (g/mol) 256.705
CID PubChem 2794754
Poids de la formule 256.71
Pourcentage de pureté 97%