Learn More
Chlorhydrate de 5-fluoro-3-(4-pipéridinyl)-1,2-benzisoxazole, TRC
Code produit 30405761
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30405761 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30405761 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCF595835250MG
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Fluoro-3-(4-piperidinyl)-1,2-benzisoxazole hydrochloride
CAS 84163-16-6
Formule moléculaire C12 H13 F N2 O . Cl H
Quantité 250 mg
Synonyme 4-(5-Fluoro-1,2-benzisoxazol-3-yl)piperidine Hydrochloride
Formule InChI InChI=1S/C12H13FN2O.ClH/c13-9-1-2-11-10(7-9)12(15-16-11)8-3-5-14-6-4-8;/h1-2,7-8,14H,3-6H2;1H
SMILES Cl.Fc1ccc2onc(C3CCNCC3)c2c1
Nom IUPAC 5-fluoro-3-pipéridin-4-yl-1,2-benzoxazole ; chlorhydrate
Poids moléculaire (g/mol) 256.7
Poids de la formule 256.0779