Learn More
Chlorhydrate de 5-fluoro-3-(4-pipéridinyl)-1,2-benzisoxazole, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 5-Fluoro-3-(4-piperidinyl)-1,2-benzisoxazole hydrochloride |
| CAS | 84163-16-6 |
| Formule moléculaire | C12 H13 F N2 O . Cl H |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | 4-(5-Fluoro-1,2-benzisoxazol-3-yl)piperidine Hydrochloride |
| Formule InChI | InChI=1S/C12H13FN2O.ClH/c13-9-1-2-11-10(7-9)12(15-16-11)8-3-5-14-6-4-8;/h1-2,7-8,14H,3-6H2;1H |
| SMILES | Cl.Fc1ccc2onc(C3CCNCC3)c2c1 |
| Nom IUPAC | 5-fluoro-3-pipéridin-4-yl-1,2-benzoxazole ; chlorhydrate |
| Poids moléculaire (g/mol) | 256.7 |
| Poids de la formule | 256.0779 |