Learn More
5-Fluoro-4-hydroxy-2-méthoxypyrimidine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 5-Fluoro-4-hydroxy-2-methoxypyrimidine |
| CAS | 1480-96-2 |
| Formule moléculaire | C5 H5 F N2 O2 |
| Quantité | 10 g |
| Synonyme | Capecitabine Impurity 35 |
| Formule InChI | InChI=1S/C5H5FN2O2/c1-10-5-7-2-3(6)4(9)8-5/h2H,1H3,(H,7,8,9) |
| SMILES | COC1=NC=C(F)C(=O)N1 |
| Nom IUPAC | 5-fluoro-2-méthoxy-1H-pyrimid-6-one |
| Poids moléculaire (g/mol) | 144.1 |
| Poids de la formule | 144.0335 |