Learn More
5-Fluoro-4-hydroxy-2-méthoxypyrimidine, TRC
Code produit 30395371
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30395371 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30395371 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCF5917755G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Fluoro-4-hydroxy-2-methoxypyrimidine
CAS 1480-96-2
Formule moléculaire C5 H5 F N2 O2
Quantité 5 g
Synonyme Capecitabine Impurity 35
Formule InChI InChI=1S/C5H5FN2O2/c1-10-5-7-2-3(6)4(9)8-5/h2H,1H3,(H,7,8,9)
SMILES COC1=NC=C(F)C(=O)N1
Nom IUPAC 5-fluoro-2-méthoxy-1H-pyrimid-6-one
Poids moléculaire (g/mol) 144.1
Poids de la formule 144.0335