Learn More
5-Fluoro-m-xylène, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11457267
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11457267 1 g 1g
11467267 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11457267 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A15020.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 461-97-2 | C8H9F | 124.158 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 461-97-2
Formule moléculaire C8H9F
Poids moléculaire (g/mol) 124.158
Numéro MDL MFCD00052366
Clé InChI RCWIWNUVHNAUQC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,5-dimethylfluorobenzene, 5-fluoro-m-xylene, 1,3-dimethyl-5-fluorobenzene, benzene, 1-fluoro-3,5-dimethyl, pubchem4410, 5-fluoro-1,3-xylene, acmc-1ahss, 3,5-dimethyl-fluorobenzene, 3,5-dimethylphenyl fluoride, ksc497s5r
CID PubChem 521192
Nom IUPAC 1-fluoro-3,5-diméthylbenzène
SMILES CC1=CC(=CC(=C1)F)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Fluoro-m-xylene
Quantité 1 g
Numéro UN UN1993
Beilstein 1926374
Point d’ébullition 144°C to 145°C
Poids de la formule 124.16
Pourcentage de pureté 97%