Learn More
5-Acide fluoroanthranilique, TRC
Code produit 30401584
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30401584 250 mg
30402975 1 g
30390431 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30401584 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCF587750250MG
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 446-08-2
Formule moléculaire C7 H6 F N O2
Poids moléculaire (g/mol) 155.13
Nom IUPAC Acide2-amino-5-fluorobenzoïque
SMILES Nc1ccc(F)cc1C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Amino-5-fluorobenzoic Acid
Quantité 250 mg
Formule InChI InChI=1S/C7H6FNO2/c8-4-1-2-6(9)5(3-4)7(10)11/h1-3H,9H2,(H,10,11)
Poids de la formule 155.0383