Learn More
5-Acide fluoroanthranilique, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Amino-5-fluorobenzoic Acid |
| Quantité | 1 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C7H6FNO2/c8-4-1-2-6(9)5(3-4)7(10)11/h1-3H,9H2,(H,10,11) |
| Poids de la formule | 155.0383 |