Learn More
5-Acide carboxylique de fluorobenzo[b]thiophène-2, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15486047
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15486047 5 g 5g
15408375 250 mg 250mg
15476047 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15486047 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H33239.06
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 70060-13-8 | C9H5FO2S | 196.195 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 70060-13-8
Formule moléculaire C9H5FO2S
Poids moléculaire (g/mol) 196.195
Numéro MDL MFCD01927184
Clé InChI PLVPMOSTGNZKQQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-fluorobenzo b thiophene-2-carboxylic acid, 5-fluoro-benzo b thiophene-2-carboxylic acid, benzo b thiophene-2-carboxylicacid, 5-fluoro, 2-carboxy-5-fluoro-1-benzothiophene, 5-fluoro-2-benzo b thiophenecarboxylic acid, 5-fluoro-2-benzo-b thiophenecarboxylic acid, 5-fluorobenzothiophene-2-carboxylic acid, benzo b thiophene-2-carboxylic acid, 5-fluoro
CID PubChem 901439
Nom IUPAC 5-fluoro-1-benzothiophène-2-acide carboxylique
SMILES C1=CC2=C(C=C1F)C=C(S2)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Fluorobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
Point de fusion 257°C to 262°C
Quantité 5 g
Poids de la formule 196.19
Pourcentage de pureté 96%