Learn More
5-fluorocytosine, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11369205
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11369205 250 mg
11359205 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11369205 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L16496.MD
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    41.92€
    34.65€ / 250mg
    Économisez 7.27€
    17% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 2022-85-7 | C4H4FN3O | 129.09 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Applications
La 5-fluorocytosine agit comme un agent antidiabétique, antifongique et antimicrobien. Elle est utile pour le traitement des infections graves, surgit en raison de souches sensibles de Candida ou Cryptococcus neoformans et de chromomycose. De plus, il est utilisé dans des études sur la biosynthèse du TMP.
Solubilité
Soluble dans lʼeau et lʼacide chlorhydrique.
Remarques
Sensible à la lumière. Stocker dans un endroit frais. Gardez le récipient hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2022-85-7
Formule moléculaire C4H4FN3O
Poids moléculaire (g/mol) 129.09
Numéro MDL MFCD00006035,MFCD00179326,MFCD03547958
Clé InChI XRECTZIEBJDKEO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-fluorocytosine, flucytosine, ancotil, ancobon, flucytosin, 5-fluorocystosine, fluocytosine, 5-fc, 5-fluorocytosin, fluorcytosine
CID PubChem 3366
ChEBI CHEBI:5100
SMILES NC1=C(F)C=NC(=O)N1
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Fluorocytosine
Point de fusion ∽297°C (decomposition)
Quantité 250 mg
Beilstein 127285
Sensibilité Light sensitive
Merck Index 14,4125
Informations sur la solubilité Soluble in water and hydrochloric acid.
Nom IUPAC 6-amino-5-fluoro-1,2-dihydropyrimidin-2-one
Poids de la formule 129.09
Pourcentage de pureté ≥98%