Learn More
5-Fluorocytosine, 99+%
Code produit 10742354 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10742354 5 g Flacon en verre 5g
10125793 250 mg Flacon en verre 250mg
10204381 1 g Flacon en verre 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10742354 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 258340050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    780.00€
    651.65€ / 5g
    Économisez 128.35€
    16% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
CAS : 2022-85-7 | C4H4FN3O | 129,09 g/mole
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2022-85-7
Formule moléculaire C4H4FN3O
Poids moléculaire (g/mol) 129.09
Numéro MDL MFCD00006035,MFCD00179326,MFCD03547958
Clé InChI XRECTZIEBJDKEO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-fluorocytosine, flucytosine, ancotil, ancobon, flucytosin, 5-fluorocystosine, fluocytosine, 5-fc, 5-fluorocytosin, fluorcytosine
CID PubChem 3366
ChEBI CHEBI:5100
Nom IUPAC 6-amino-5-fluoro-1H-pyrimidine-2-one
SMILES NC1=C(F)C=NC(=O)N1
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Fluorocytosine
% min. CAS 99.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 296.0°C
Couleur Blanc
Perte à la dessiccation 1.0% max. (1 g, 105°C)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Beilstein 25, 3688
Merck Index 15, 4156
Informations sur la solubilité Solubility in water: 15g/L (25°C)
Poids de la formule 129.09
Pourcentage de pureté 99+%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
RUO– À des fins de recherche uniquement