Learn More
Acide 5-fluoroindole-2-carboxylique, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11435153
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11435153 25 g 25g
11415153 1 g 1g
11425153 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11435153 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12794.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 399-76-8 | C9H6FNO2 | 179.15 g/mol
5-Fluoroindole-2-carboxylic acid,is an important raw material and intermediate used in Organic Synthesis, Pharmaceuticals, Agrochemicals and Dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’5-acide fluoroindole-2-carboxylique est une importante matière première et intermédiaire utilisée dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques et les colorants.
Solubilité
Il est très soluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Tenir à l’écart des agents oxydants forts. Stable à des températures et des pressions normales.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 399-76-8
Formule moléculaire C9H6FNO2
Poids moléculaire (g/mol) 179.15
Numéro MDL MFCD00005612
Clé InChI WTXBRZCVLDTWLP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-fluoroindole-2-carboxylic acid, 2-carboxy-5-fluoroindole, 1h-indole-2-carboxylic acid, 5-fluoro, chembl23507, spectrum_001495, pubchem1683, specplus_000678, opera_id_1340, spectrum2_001469, spectrum3_001043
CID PubChem 1820
Nom IUPAC Acide 5-fluoro-1H-indole-2-carboxylique
SMILES C1=CC2=C(C=C1F)C=C(N2)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Fluoroindole-2-carboxylic acid
Point de fusion ∼259°C (decomposition)
Quantité 25 g
Beilstein 153217
Informations sur la solubilité It is highly soluble in water.
Poids de la formule 179.15
Pourcentage de pureté ≥98%