Learn More
Acide 5-fluoroindole-2-carboxylique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10737412 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10737412 1 g Flacon en verre 1g
10124401 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10737412 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 331590010
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 399-76-8 | C9H6FNO2 | 179.15 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 399-76-8
Formule moléculaire C9H6FNO2
Poids moléculaire (g/mol) 179.15
Numéro MDL MFCD00005612
Clé InChI WTXBRZCVLDTWLP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-fluoroindole-2-carboxylic acid, 2-carboxy-5-fluoroindole, 1h-indole-2-carboxylic acid, 5-fluoro, chembl23507, spectrum_001495, pubchem1683, specplus_000678, opera_id_1340, spectrum2_001469, spectrum3_001043
CID PubChem 1820
Nom IUPAC Acide 5-fluoro-1H-indole-2-carboxylique
SMILES C1=CC2=C(C=C1F)C=C(N2)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Fluoroindole-2-carboxylic acid
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 254°C to 258°C
Couleur Brun-jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble in water
Poids de la formule 179.15
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline