Learn More
5-Fluoroindole-3-carboxaldéhyde, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11348466
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11348466 250 mg 250mg
11328466 1 g 1g
11338466 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11348466 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L17507.MD
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 2338-71-8 | C9H6FNO | 163.15 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2338-71-8
Formule moléculaire C9H6FNO
Poids moléculaire (g/mol) 163.15
Numéro MDL MFCD00022719
Clé InChI YUAJKGBLPVLADK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-fluoroindole-3-carboxaldehyde, 5-fluoro-1h-indole-3-carboxaldehyde, 5-fluoroindole-3-carbaldehyde, 1h-indole-3-carboxaldehyde, 5-fluoro, 3-formyl-5-fluoroindole, pubchem7267, zlchem 1197, 5-fluoro-3-formylindole, 5-fluoroindole-3-aldehyde, acmc-209g2v
CID PubChem 259089
Nom IUPAC 5-fluoro-1H-indole-3-carbalaldéhyde
SMILES FC1=CC=C2NC=C(C=O)C2=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Fluoroindole-3-carboxaldehyde
Point de fusion 164°C
Quantité 250 mg
Beilstein 1449216
Sensibilité Air Sensitive
Poids de la formule 163.15
Pourcentage de pureté 98%