Learn More
5-fluoroindole-3-carboxaldéhyde, 99 %, Acros Organics
Code produit 15214754 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15214754 5 g -
15204754 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15214754 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 443350050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 2338-71-8
Formule moléculaire C9H6FNO
Poids moléculaire (g/mol) 163.15
Numéro MDL MFCD00022719
Clé InChI YUAJKGBLPVLADK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-fluoroindole-3-carboxaldehyde, 5-fluoro-1h-indole-3-carboxaldehyde, 5-fluoroindole-3-carbaldehyde, 1h-indole-3-carboxaldehyde, 5-fluoro, 3-formyl-5-fluoroindole, pubchem7267, zlchem 1197, 5-fluoro-3-formylindole, 5-fluoroindole-3-aldehyde, acmc-209g2v
CID PubChem 259089
Nom IUPAC 5-fluoro-1H-indole-3-carbalaldéhyde
SMILES FC1=CC=C2NC=C(C=O)C2=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Fluoroindole-3-carboxaldehyde
Point de fusion 170°C to 172°C
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (HPLC)
Quantité 5 g
Poids de la formule 163.15
Pourcentage de pureté 99%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 5-Fluoroindole-3-carboxaldehyde, 99%
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.