Learn More
5-Fluoroindole, 98%
Code produit 13458508 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
250mg
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
13458508 25 g Flacon en verre 25g
10397521 250 mg Flacon en verre 250mg
10183961 1 g Flacon en verre 1g
13448508 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 13458508 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 311920250
 Article restreint
Expédition estimée: 18-11-2026
Ajouter au panier
CAS : 399-52-0 | C8H6FN | 135,14 g/mole
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 399-52-0
Formule moléculaire C8H6FN
Poids moléculaire (g/mol) 135.14
Numéro MDL MFCD00005671
Clé InChI ODFFPRGJZRXNHZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-fluoroindole, 1h-indole, 5-fluoro, 5-fluoro indole, indole, 5-fluoro, 5-fluoro-indole, 5-fluor-1h-indol, 5-fluoroindol, 5-fluoro-indol, 3fuf, pubchem1681
CID PubChem 67861
ChEBI CHEBI:72818
Nom IUPAC 5-fluoro-1H-indole
SMILES FC1=CC=C2NC=CC2=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Fluoroindole
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 44.0°C to 48.0°C
Couleur Blanc
Point d’éclair >110°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 25 g
Poids de la formule 135.14
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
RUO– À des fins de recherche uniquement