Learn More
5-Fluoroindole, TRC
Code produit 30390621
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30390621 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30390621 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCF59214010G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Fluoroindole
CAS 399-52-0
Formule moléculaire C8H6FN
Quantité 10 g
Synonyme 5-Fluoro-1H-indole, 5-fluoroindole, NSC 88613
Formule InChI InChI=1S/C8H6FN/c9-7-1-2-8-6(5-7)3-4-10-8/h1-5,10H
SMILES Fc1ccc2[nH]ccc2c1
Poids moléculaire (g/mol) 135.14
Poids de la formule 135.0484