Learn More
5-fluoroisatine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11445766
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11445766 25 g 25g
11425766 1 g 1g
11435766 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11445766 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B20831.14
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 443-69-6 | C8H4FNO2 | 165.123 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 443-69-6
Formule moléculaire C8H4FNO2
Poids moléculaire (g/mol) 165.123
Numéro MDL MFCD00022795
Clé InChI GKODDAXOSGGARJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-fluoroisatin, 5-fluoroindoline-2,3-dione, 5-fluoro isatin, 5-fluoro-2,3-dihydro-1h-indole-2,3-dione, 5-fluoroisatine, 5-fluoro-2,3-indoledione, 5-fluoroindole-2,3-dione, 1h-indole-2,3-dione, 5-fluoro, 5-fluoro-2,3-indolinedione, 5-fluoro-2,3-indolindione
CID PubChem 236566
Nom IUPAC 5-fluoro-1H-indole-2,3-dione
SMILES C1=CC2=C(C=C1F)C(=O)C(=O)N2
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Fluoroisatin
Point de fusion 224°C to 227°C
Quantité 25 g
Beilstein 131241
Poids de la formule 165.12
Pourcentage de pureté 98%