Learn More
5-Fluoroisobenzofuran-1,3-dione, 97%, BLD Pharm™
Code produit 30966573
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
25 g
100 g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30966573 100 g
30953199 250 mg
30961130 25 g
30963843 1 g
30963728 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 30966573 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD10810100g
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Fluoroisobenzofuran-1,3-dione
CAS 319-03-9
Formule moléculaire C8H3FO3
Numéro MDL MFCD00191363
Quantité 100 g
SMILES O=C1OC(C2=C1C=CC(F)=C2)=O
Poids moléculaire (g/mol) 166.11
Pourcentage de pureté 97%