Learn More
5-Fluoronicotinamide, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 5-Fluoronicotinamide |
| CAS | 70-58-6 |
| Formule moléculaire | C6H5FN2O |
| Quantité | 25 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H5FN2O/c7-5-1-4(6(8)10)2-9-3-5/h1-3H,(H2,8,10) |
| SMILES | NC(=O)c1cncc(F)c1 |
| Poids moléculaire (g/mol) | 140.12 |
| Poids de la formule | 140.0386 |