Learn More
Abcam 5-Hydrate d’acide fluoroorotique, >pureté à 99 %, solide, 1 g
Code produit 32119397 Tous les produits Abcam Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
32119397 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 32119397 Fournisseur Abcam Code fournisseur ab1462451g
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Agent sélectif de haute pureté pour la génétique moléculaire de la levure.
  • Pureté : >99 %
  • Poids moléculaire : 174,1 g/mol
  • Température de stockage : Conserver à -20 °C
  • Température d’expédition : Ambiante - Peut être expédié avec de la glace
  • Forme : Solide
  • Applications : Agent sélectif en génétique moléculaire de levure, utile pour la sélection des mutants de la décarboxylase orotidine-5'-phosphate de Saccharomyces cerevisiae
  • Composition : 100 % 5-fluoro-2,4-dioxo-1H-pyrimidine-6-carboxylique ; hydrate
Le produit est soumis aux éléments suivants : Abcam Déclaration d’utilisation restreinte
Spécification
Tampon 100 % 5-fluoro-2,4-dioxo-1H-pyrimidine-6-carboxylique, hydrate
Contenu et stockage Stockage à -20 °C.
Forme Plein
Conditions d’expédition Température ambiante
Propriétés du substrat substrat chimique
Molécule cible Orotidine-5-phosphate¹ décarboxylase
Formule 100 % 5-fluoro-2,4-dioxo-1H-pyrimidine-6-carboxylique ; hydrate
Quantité 1 g
À utiliser avec (application) Génétique moléculaire de la levure, sélection des mutants orotidine-5'-phosphate décarboxylase