Learn More
5-acide fluoropyridine-3-boronique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15489627
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15489627 250 mg 250mg
15479627 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15489627 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H52860.MD
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 872041-86-6 | C5H5BFNO2 | 140.908 g/mol
5-Fluoropyridine-3-boronic acid is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide 5-Fluoropyridine-3-boronique est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Soluble dans le méthanol chaud.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Conserver à l’abri des oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 872041-86-6
Formule moléculaire C5H5BFNO2
Poids moléculaire (g/mol) 140.908
Numéro MDL MFCD07368243
Clé InChI FVEDGBRHTGXPOK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-fluoropyridine-3-boronic acid, 5-fluoropyridin-3-yl boronic acid, 5-fluoropyridin-3-yl-3-boronic acid, 5-fluoropyridine-3-boronicacid, 5-fluoro-3-pyridylboronic acid, 3-fluoropyridine-5-boronic acid, 5-fluoro-3-pyridyl boronic acid, acmc-209qir, boric acid fluoride-3-5, 3-borono-5-fluoropyridine
CID PubChem 44717403
Nom IUPAC acide (5-fluoropyridine-3-yl)boronique
SMILES B(C1=CC(=CN=C1)F)(O)O
Spezifikation
Nom chimique ou matériau 5-Fluoropyridine-3-boronic acid
Point de fusion 233°C to 236°C
Quantité 250 mg
Informations sur la solubilité Soluble in hot methanol.
Poids de la formule 140.91
Pourcentage de pureté 98%
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.