Learn More
5-Fluoroquinazolin-4(1H)-one, 98%, BLD Pharm™
Code produit 30985677
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10 g
25 g
100 g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30985677 25 g
30985251 1 g
30974751 10 g
30973960 100 g
30982661 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 30985677 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD1090825g
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Fluoroquinazolin-4(1H)-one
CAS 436-72-6
Formule moléculaire C8H5FN2O
Numéro MDL MFCD20542997
Quantité 25 g
SMILES O=C1N=CNC2=C1C(F)=CC=C2
Poids moléculaire (g/mol) 164.14
Pourcentage de pureté 98%