Learn More
5-fluoroquinazolin-4-ol, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10019091
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10019091 1 g 1g
10671416 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10019091 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur BTB04061DA
 Article restreint
Expédition estimée: 17-08-2026
Ajouter au panier
Identifiants chimiques
CAS 436-72-6
Formule moléculaire C8H5FN2O
Poids moléculaire (g/mol) 164.14
Numéro MDL MFCD00173674
Clé InChI UXEZULVIMJVIFB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-fluoro-4-hydroxyquinazoline, 5-fluoroquinazolin-4-ol, 5-fluoroquinazolin-4 1h-one, 5-fluoroquinazolin-4 3h-one, 5-fluoro-4-quinazolone, 5-fluoro-3h-quinazolin-4-one, 4 1h-quinazolinone, 5-fluoro, pubchem6307, 5-fluoroquinazolin-4-one, acmc-209jv3
CID PubChem 2737331
SMILES FC1=C2C(NC=NC2=O)=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Fluoroquinazolin-4-ol
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Nom IUPAC 5-fluoro-1,4-dihydroquinazolin-4-one
Poids de la formule 164.14
Pourcentage de pureté 97%