Learn More
5-fluoroquinazolin-4-ol, 97 %, Thermo Scientific™
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 5-Fluoroquinazolin-4-ol |
| % min. CAS | 96.5 |
| % max. CAS | 100.0 |
| Plage de pourcentage du dosage | 97% |
| Quantité | 5 g |
| Nom IUPAC | 5-fluoro-1H-quinazoline-4-one |
| Poids de la formule | 164.14 |
| Pourcentage de pureté | 97% |