Learn More
5-fluorosalicylaldéhyde, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11330508
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11330508 1 g 1g
11320508 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11330508 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 043844.03
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 347-54-6 | C7H5FO2 | 140.113 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 347-54-6
Formule moléculaire C7H5FO2
Poids moléculaire (g/mol) 140.113
Numéro MDL MFCD01090997
Clé InChI FDUBQNUDZOGOFE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-fluorosalicylaldehyde, 5-fluoro-2-hydroxy-benzaldehyde, benzaldehyde, 5-fluoro-2-hydroxy, 5-fluoro-2-hydroxy benzaldehyde, pubchem1444, 5-fluoro salicylaldehyde, 5-?fluorosalicylaldehyde, acmc-209ia4, ksc492m4t, pharmabridge p-2996
CID PubChem 2737328
Nom IUPAC 5-fluoro-2-hydroxybenzaldéhyde
SMILES C1=CC(=C(C=C1F)C=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Fluorosalicylaldehyde
Point de fusion 82°C to 85°C
Quantité 1 g
Sensibilité Air Sensitive
Poids de la formule 140.12
Pourcentage de pureté ≥98%
Forme physique Poudre ou paillettes