Learn More
5-Fluorosalicylic acid, 99%, ACROS Organics™
Code produit 10722125 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
:
5g ; Flacon en verre
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
10722125 5g ; Flacon en verre
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10722125 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 166680050
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Fluorosalicylic acid
CAS 345-16-4
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 179°C to 182°C
Couleur Jaune
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C7H5FO3
Numéro MDL MFCD00002456
Quantité 5 g
Synonyme 5-fluorosalicylic acid, 2-hydroxy-5-fluorobenzoic acid, benzoic acid, 5-fluoro-2-hydroxy, 5-fluoro-2-hydroxybenzoicacid, 5-fluoro-2-hydroxy-benzoic acid, 5fluorosalicylic acid, pubchem1382, 5-fluoro-salicylic acid, 2-carboxy-4-fluorophenol
Clé InChI JWPRICQKUNODPZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=C(C=C1F)C(=O)O)O
Nom IUPAC Acide 5-fluoro-2-hydroxybenzoïque
Poids moléculaire (g/mol) 156.112
CID PubChem 67658
Poids de la formule 156.11
Pourcentage de pureté ≥98.5%
Forme physique Powder