Learn More
R&D Systems™ 5-Fluorouracil
Description
Anticancer agent. Metabolized to form fluorodeoxyuridine monophosphate (FdUMP), fluorodeoxyuridine triphosphate (FdUTP) and fluorouridine (FUTP). FdUMP inhibits thymidylate synthase, causing a reduction in dTMP synthesis. FUTP and FdUTP are misincorporated into RNA and DNA respectively.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 5-Fluorouracil |
| CAS | 51-21-8 |
| Quantité | 50 mg |
| Gamme de produits | Tocris |
| Formule moléculaire | C4H3FN2O2 |
| Poids de la formule | 130.08 |
| Pureté | >99% |
| Poids moléculaire | 130.08 |