Learn More
5-Fluorouracile-6-d1, TRC
Code produit 30397983
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
Conditionnement:
5mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30397983 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30397983 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCF5960035MG
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Fluorouracil-6-d1
CAS 90344-84-6
Formule moléculaire C4H2DFN2O2
Quantité 5 mg
Synonyme 2,4(1H,3H)-Pyrimidinedione-6-d, 5-fluoro- (9CI), 5-Fluorouracil-6-d, 5-Fluoro-2,4(1H,3H)-pyrimidinedione-6-d, 2,4-Dihydroxy-5-fluoropyrimidine-6-d, Fluorouracil-6-D
SMILES [2H]C1=C(F)C(=O)NC(=O)N1
Poids moléculaire (g/mol) 131.08
Poids de la formule 131.0241