Learn More
Thermo Scientific Chemicals 5-fluorouracil, 99 %
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Description générale
• Le 5-fluorouracile est un antimétabolite et antinéoplasique qui empêche la synthèse de l’ADN en bloquant la conversion de l’acide désoxyuridylique
•Le 5-fluorouracile peut remplacer l’uracile dans l’ARN et empêcher la synthèse des protéines et la croissance cellulaire
Applications
• Le 5-fluorouracile peut être utilisé pour la recherche en laboratoire sur la croissance tumorale et l’immunosuppression
• Le 5-fluorouracile peut également être approprié pour les études en laboratoire sur la neurotoxicité, la lyse cellulaire et les dommages à l’ADN
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 5-Fluorouracil |
| Point de fusion | 278.0°C to 282.0°C |
| Couleur | Blanc |
| Point d’ébullition | 190.0°C to 200.0°C (0.1 mmHg) |
| Perte à la dessiccation | 0.5% (80°C, 4 hrs) (in vacuum) max. |
| Spectre IR | Authentique |
| Plage de pourcentage du dosage | 99% |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Quantité | 5 g |
| Beilstein | 24,IV,1229 |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- 5-Fluorouracil
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
- H361d-Susceptible de nuire au foetus.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H312-Nocif par contact cutané.
- H332-Nocif par inhalation.
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.