Learn More
5-Fluorouracile, > 99%, MP Biomedicals™
Code produit 11498070 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11498070 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11498070 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0210172201
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Spécification
CAS 51-21-8
Formule moléculaire C4H3FN2O2
Numéro MDL MFCD00006018
Quantité 1 g
Synonyme 5-fluorouracil, fluorouracil, 5-fu, fluoroplex, adrucil, efudex, carac, fluracil, fluoroblastin, 5-fluoropyrimidine-2,4 1h,3h-dione
Clé InChI GHASVSINZRGABV-UHFFFAOYSA-N
SMILES FC1=CNC(=O)NC1=O
Nom IUPAC 5-fluoro-1,2,3,4-tétrahydropyrimidine-2,4-dione
Poids moléculaire (g/mol) 130.08
CID PubChem 3385
ChEBI CHEBI:46345