Learn More
5-Fluorouracile,∽ 99%, MP Biomedicals™
Code produit 11418080 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11418080 10 g
11408080 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11418080 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0210172210
 Article restreint
Expédition estimée: 24-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 51-21-8
Formule moléculaire C4H3FN2O2
Poids moléculaire (g/mol) 130.08
Numéro MDL MFCD00006018
Clé InChI GHASVSINZRGABV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-fluorouracil, fluorouracil, 5-fu, fluoroplex, adrucil, efudex, carac, fluracil, fluoroblastin, kecimeton
CID PubChem 3385
ChEBI CHEBI:46345
Nom IUPAC 5-fluoro-1,2,3,4-tétrahydropyrimidine-2,4-dione
SMILES FC1=CNC(=O)NC1=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Fluorouracil
Couleur Blanc
Plage de pourcentage du dosage ∽99 %
Quantité 10 g
Poids de la formule 130.08
Forme physique Poudre