Learn More
5-Fluorouracile, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11485523
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11485523 25 g 25g
11475523 5 g 5g
11495523 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11485523 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A13456.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 51-21-8 | C4H3FN2O2 | 130.08 g/mol
5-Fluorouracil is used as an antitumor agent in the treatment of anal, breast, colorectal, oesophageal, stomach, pancreatic and skin cancers. It finds application as a suicide inhibitor due to its irreversible inhibition of thymidylate synthase. It is also used in the treatment of actinic keratoses and bowen's disease. Further, it serves as a potent antineoplastic agent in clinical use. In addition to this, it acts as a DNA synthesis inhibitor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Solubilité
Soluble dans le diméthylformamide, le diméthylsulfoxyde, le méthanol, l’eau chaude, l’hydroxyde d’ammonium, l’hydroxyde de sodium, l’éthanol et l’eau.
Remarques
Stocker dans un endroit frais. Incompatible avec les agents oxydants forts et les bases fortes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 51-21-8
Formule moléculaire C4H3FN2O2
Poids moléculaire (g/mol) 130.08
Numéro MDL MFCD00006018
Clé InChI GHASVSINZRGABV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-fluorouracil, fluorouracil, 5-fu, fluoroplex, adrucil, efudex, carac, fluracil, fluoroblastin, kecimeton
CID PubChem 3385
ChEBI CHEBI:46345
Nom IUPAC 5-fluoro-1H-pyrimidine-2,4-dione
SMILES FC1=CNC(=O)NC1=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Fluorouracil
Point de fusion ∼282°C (decomposition)
Plage de pourcentage du dosage 99%
Quantité 25 g
Numéro UN UN2811
Beilstein 127172
Sensibilité Light sensitive
Merck Index 14,4181
Informations sur la solubilité Soluble in dimethylformamide,dimethyl sulfoxide,methanol,hot water,ammonium hydroxide,sodium hydroxide,ethanol and water.
Poids de la formule 130.08
Pourcentage de pureté 99%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 5-Fluorouracil
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
  • H361d-Susceptible de nuire au foetus.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Fluorouracil