Learn More
Melford 5-FOA
Description
Réactif pour la sélection des mutants de l’orotidine-5'-phosphate décarboxylase de Sacsaccharomyces cerevisiae.
Réactif pour la sélection de mutants de l'orotidine-5'-phosphate décarboxylase de Saccharomyces cerevisiae.
Spécification
Spécification
| CAS | 703-95-7 |
| Formule moléculaire | C5H3FN2O4 |
| Quantité | 5 g |