Learn More
Ester éthylique de l'acide 5-formyl-2,4-diméthyl-1H-pyrrole-3-carboxylique, TRC
Code produit 30393909
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30393909 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30393909 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCF7002405G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Formyl-2,4-dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxylic Acid Ethyl Ester
CAS 2199-59-9
Formule moléculaire C10H13NO3
Quantité 5 g
Synonyme 2,4-Dimethyl-3-ethoxycarbonyl-5-formylpyrrole, 4-Ethoxycarbonyl-3,5-dimethylpyrrole-2-carboxaldehyde, 5-Formyl-2,4-dimethylpyrrole-3-carboxylic Acid Ethyl Ester, Ethyl 2,4-Dimethyl-5-formylpyrrole-3-carboxylate, Ethyl 2-Formyl-3,5-dimethylpyrrole-4-carboxylate, Ethyl 5-Formyl-2,4-dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxylate, Ethyl 5-Formyl-2,4-dimethylpyrrole-3-carboxylate, NSC 13426
Formule InChI InChI=1S/C10H13NO3/c1-4-14-10(13)9-6(2)8(5-12)11-7(9)3/h5,11H,4H2,1-3H3
SMILES CCOC(=O)c1c(C)[nH]c(C=O)c1C
Poids moléculaire (g/mol) 195.22
Poids de la formule 195.0895