Learn More
Acide 5-formyl-2,4-diméthyl-1H-pyrrole-3-carboxylique, TRC
Code produit 30398539
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30398539 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30398539 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCF7002535G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Formyl-2,4-dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxylic Acid
CAS 253870-02-9
Formule moléculaire C8 H9 N O3
Quantité 5 g
Synonyme 1H-Pyrrole-3-carboxylic acid, 5-formyl-2,4-dimethyl-, 5-Formyl-2,4-dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxylic acid, 2,4-Dimethyl-5-formyl-1H-pyrrole-3-carboxylic acid, 2,4-Dimethyl-5-formylpyrrole-3-carboxylic acid, 5-Formyl-2,4-dimethylpyrrole-3-carboxylic acid
Formule InChI InChI=1S/C8H9NO3/c1-4-6(3-10)9-5(2)7(4)8(11)12/h3,9H,1-2H3,(H,11,12)
SMILES Cc1[nH]c(C=O)c(C)c1C(=O)O
Nom IUPAC Acide 5-formyl-2,4-diméthyl-1H-pyrrole-3-carboxylique
Poids moléculaire (g/mol) 167.16
Poids de la formule 167.0582