Learn More
Acide 5-formyl-2,4-diméthylpyrrole-3-carboxylique, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15428466
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15428466 1 g 1g
15448466 250 mg 250mg
15438466 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15428466 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H63711.03
 Article restreint
Expédition estimée: 12-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 253870-02-9 | C8H9NO3 | 167.164 g/mol
5-Formyl-2,4-dimethylpyrrole-3-carboxylic acid employed as a important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide 5-formyl-2,4-diméthylpyrrole-3-carboxylique est employé comme matière première importante et intermédiaire utilisé dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques et les colorants.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stocker dans un endroit frais et sec dans un récipient hermétiquement fermé. Avec la ventilation adéquate Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 253870-02-9
Formule moléculaire C8H9NO3
Poids moléculaire (g/mol) 167.164
Numéro MDL MFCD06202342
Clé InChI YCIHQDVIAISDPS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-formyl-2,4-dimethylpyrrole-3-carboxylic acid, 2,4-dimethyl-5-formylpyrrole-3-carboxylic acid, 3,5-dimethyl-2-formylpyrrole-4-carboxylic acid, 1h-pyrrole-3-carboxylic acid, 5-formyl-2,4-dimethyl, 5-formyl-2,4-dimethyl-1h-pyrrole-3-carboxylicacid, 3,5-dimethyl-2-formyl-1h-pyrrole-4-carboxylic acid, 3,5-dimethyl-2-formylindole-4-carboxylic acid, zlchem 714, pubchem9414, acmc-209zxq
CID PubChem 11073792
Nom IUPAC Acide 5-formyl-2,4-diméthyl-1H-pyrrole-3-carboxylique
SMILES CC1=C(NC(=C1C(=O)O)C)C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Formyl-2,4-dimethylpyrrole-3-carboxylic acid
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 167.16
Pourcentage de pureté 96%
Forme physique Solide