Learn More
5-Formyl-2-acide furancarboxylate, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 17271182 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17271182 5 g 5g
17261182 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17271182 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 466000050
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 13529-17-4 | C6H3O4 | 139.09 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13529-17-4
Formule moléculaire C6H3O4
Poids moléculaire (g/mol) 139.09
Clé InChI SHNRXUWGUKDPMA-UHFFFAOYSA-M
Nom IUPAC 5-formylfuran-2-carboxylate
SMILES [O-]C(=O)C1=CC=C(O1)C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Formyl-2-furancarboxylic acid
Point de fusion 209.0°C
Quantité 5 g
Poids de la formule 140.09