Learn More
5-Formyl-2-méthylpyrimidine, TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 5-Formyl-2-methylpyrimidine |
| CAS | 90905-33-2 |
| Formule moléculaire | C6 H6 N2 O |
| Quantité | 250 mg |
| Synonyme | 5-Pyrimidinecarboxaldehyde, 2-methyl-, 2-Methyl-5-pyrimidinecarboxaldehyde, 5-Formyl-2-methylpyrimidine, 2-Methyl-5-pyrimidinecarbaldehyde, 2-Methylpyrimidine-5-carboxaldehyde |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H6N2O/c1-5-7-2-6(4-9)3-8-5/h2-4H,1H3 |
| SMILES | Cc1ncc(C=O)cn1 |
| Nom IUPAC | 2-méthylpyrimidine-5-carbdédé] |
| Poids moléculaire (g/mol) | 122.12 |
| Poids de la formule | 122.048 |