Learn More
Acide5-Formyl-2-thiophéne boronique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10664735 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10664735 1 g Flacon en verre 1g
10736085 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10664735 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 397150010
 Article restreint
Expédition estimée: 19-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 4347-33-5 | C5H5BO3S | 155.96 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4347-33-5
Formule moléculaire C5H5BO3S
Poids moléculaire (g/mol) 155.96
Numéro MDL MFCD02093666
Clé InChI DEQOVKFWRPOPQP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-formyl-2-thiopheneboronic acid, 5-formylthiophen-2-boronic acid, 5-formylthiophen-2-yl boronic acid, 5-formylthiophene-2-boronic acid, 2-formylthiophene-5-boronic acid, 5-formylthienyl-2-boronic acid, 5-formyl-2-thienyl boronic acid, boronic acid, 5-formyl-2-thienyl, 5-formyl-2-thiopheneboronicacid, pubchem1722
CID PubChem 2773430
Nom IUPAC Acide (5-formylthiophène-2-yl)boronique
SMILES OB(O)C1=CC=C(S1)C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Formyl-2-thiopheneboronic acid
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 132°C to 135°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Poids de la formule 155.97
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre ou cristaux
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 5-Formyl-2-thiopheneboronic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.