Learn More
Acide 5-formyl-4-méthylthiophène-2-boronique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11455720
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11455720 5 g 5g
11445720 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11455720 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H25947.06
 Article restreint
Expédition estimée: 03-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 352530-25-7 | C6H7BO3S | 169.99 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 352530-25-7
Formule moléculaire C6H7BO3S
Poids moléculaire (g/mol) 169.99
Numéro MDL MFCD03093890
Clé InChI QEIXJCOHLUKRPO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-formyl-4-methylthiophen-2-yl boronic acid, 5-borono-3-methylthiophene-2-carboxaldehyde, 5-formyl-4-methylthiophene-2-boronic acid, zlchem 1324, acmc-209iey, 5-borono-3-methylthiophene-2-carbaldehyde, b-5-formyl-4-methyl-2-thienyl boronic acid, boronicacid,b-5-formyl-4-methyl-2-thienyl
CID PubChem 46738927
Nom IUPAC (5-formyle-4-méthylethiophène-2-yl)acide boronique
SMILES CC1=C(SC(=C1)B(O)O)C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Formyl-4-methylthiophene-2-boronic acid
Point de fusion 118°C to 120°C
Quantité 5 g
Sensibilité Air Sensitive
Poids de la formule 169.95
Pourcentage de pureté 97%