Learn More
Acide 5-Formylfuran-2-boronique, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11394825
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantité:
1 g
5 g
missing translation for 'unitSize'
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité unitSize
11394825 5 g 5g
11384825 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 missing translation for 'options'
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11394825 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Alfa Aesar missing translation for 'supplierNo' L17920.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
This item is not returnable. View return policy
CAS: 27329-70-0 | C5H5BO4 | 139.901 g/mol
As a bifunctional reagent used in the synthesis of π -extended heteroarylfuran systems. Reactant involved in Suzuki coupling for synthesis of stable dye-sensitized solar cells. Reactant involved in synthesis of biologically active molecules including, heteroarylation for the synthesis of HIF-1 inhibitors, disalicylic acid-furanyl derivatives to inhibit ephrin binding, HIV-1 integrase inhibitors, epidermal growth factor receptor inhibitors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Comme réactif bifonctionnel utilisé dans la synthèse de systèmes hétéroarylfuranes π-étendus. Réactif impliqué dans le couplage Suzuki pour la synthèse des cellules solaires stables sensibilisées par des colorants. Réactif impliqué dans la synthèse de molécules biologiquement actives, notamment l’hétéroarylation pour la synthèse des inhibiteurs de HIF-1, les dérivés disalicyliques de l’acide furanyle pour inhiber la liaison à l’éphrine, les inhibiteurs de l’intégrase du VIH-1, les inhibiteurs du récepteur du facteur de croissance épidermique.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’air. Conserver à l’écart de l’air et des agents oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé. Stocker sous un gaz inerte.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 27329-70-0
Formule moléculaire C5H5BO4
Poids moléculaire (g/mol) 139.901
Numéro MDL MFCD01114696
Clé InChI JUWYQISLQJRRNT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-formylfuran-5-boronic acid, 5-formylfuran-2-yl boronic acid, 5-formyl-2-furanboronic acid, 5-formylfuran-2-boronic acid, 5-formyl-2-furylboronic acid, 5-formyl-2-furanylboronic acid, 2-formylfuran-5-boronicacid, 5-formyl-2-furyl boronic acid, 5-formyl-2-furanyl boronic acid, boronic acid, 5-formyl-2-furanyl
CID PubChem 2734355
Nom IUPAC Acide (5-formylfurane-2-yl)boronique
SMILES B(C1=CC=C(O1)C=O)(O)O
Specifications
Nom chimique ou matériau 5-Formylfuran-2-boronic acid
Point de fusion ∽140°C (decomposition)
Quantité 5 g
Beilstein 1637050
Sensibilité Air Sensitive
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 139.9
Pourcentage de pureté 95%