Learn More
Ester pinacolique de l'acide 5-formylfuran-2-boronique, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 5-Formylfuran-2-boronic Acid Pinacol Ester |
| CAS | 273731-82-1 |
| Formule moléculaire | C11H15BO4 |
| Quantité | 100 mg |
| Synonyme | 5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-2-furancarboxaldehyde |
| Formule InChI | InChI=1S/C11H15BO4/c1-10(2)11(3,4)16-12(15-10)9-6-5-8(7-13)14-9/h5-7H,1-4H3 |
| SMILES | CC1(C)OB(OC1(C)C)c2oc(C=O)cc2 |
| Nom IUPAC | 5-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il)furan-2-carbaldehído |
| Poids moléculaire (g/mol) | 222.05 |
| Poids de la formule | 222.1063 |