Learn More
(5-Formylfuran-2-yl)acide boronique, TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 5-Formyl-2-furanylboronic acid |
| CAS | 27329-70-0 |
| Formule moléculaire | C5 H5 B O4 |
| Quantité | 5 g |
| Synonyme | Boronic acid, B-(5-formyl-2-furanyl)-, 2-Furanboronic acid, 5-formyl- (8CI), Boronic acid, (5-formyl-2-furanyl)- (9CI), B-(5-Formyl-2-furanyl)boronic acid, (2-Formylfuran-5-yl)boronic acid, (5-Formylfuran-2-yl)boronic acid, 2-Formyl-5-furanboronic acid, 2-Formylfuran-5-boric acid, 5-Formyl-2-furanboronic acid, 5-Formyl-2-furylboronic acid, Lapatinib related, AH23757X, GR82029X, GR82029X Test Mix 1, Lapatinib related |
| Formule InChI | InChI=1S/C5H5BO4/c7-3-4-1-2-5(10-4)6(8)9/h1-3,8-9H |
| SMILES | OB(O)c1oc(C=O)cc1 |
| Nom IUPAC | Acide (5-formylfurane-2-yl)boronique |
| Poids moléculaire (g/mol) | 139.9 |
| Poids de la formule | 140.0281 |