Learn More
Acide 5-formylsalicylique, TRC
Code produit 30390419
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
Conditionnement:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30390419 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30390419 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCF701093500MG
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Formylsalicylic Acid
CAS 616-76-2
Formule moléculaire C8 H6 O4
Quantité 500 mg
Synonyme 5-Formyl-2-hydroxybenzoic Acid, 2-Hydroxy-5-formylbenzoic Acid, 3-Carboxy-4-hydroxybenzaldehyde, 3-Formyl-6-hydroxybenzoic Acid, 6-Hydroxyisophthalaldehydic Acid, NSC 15046, NSC 16527
Formule InChI InChI=1S/C8H6O4/c9-4-5-1-2-7(10)6(3-5)8(11)12/h1-4,10H,(H,11,12)
SMILES OC(=O)c1cc(C=O)ccc1O
Nom IUPAC acide 5-formyl-2-hydroxybenzoïne ;
Poids moléculaire (g/mol) 166.131
Poids de la formule 166.027