Learn More
Acide 5-Formylthiophène2-boronique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11432300
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11432300 5 g 5g
11422300 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11432300 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H29289.06
 Article restreint
Expédition estimée: 24-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 4347-33-5 | C5H5BO3S | 155.96 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4347-33-5
Formule moléculaire C5H5BO3S
Poids moléculaire (g/mol) 155.96
Numéro MDL MFCD02093666
Clé InChI DEQOVKFWRPOPQP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-formyl-2-thiopheneboronic acid, 5-formylthiophen-2-boronic acid, 5-formylthiophen-2-yl boronic acid, 5-formylthiophene-2-boronic acid, 2-formylthiophene-5-boronic acid, 5-formylthienyl-2-boronic acid, 5-formyl-2-thienyl boronic acid, boronic acid, 5-formyl-2-thienyl, 5-formyl-2-thiopheneboronicacid, pubchem1722
CID PubChem 2773430
Nom IUPAC Acide (5-formylthiophène-2-yl)boronique
SMILES OB(O)C1=CC=C(S1)C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Formylthiophene-2-boronic acid
Point de fusion ∽124°C (decomposition)
Quantité 5 g
Sensibilité Air sensitive
Poids de la formule 155.97
Pourcentage de pureté 97%