Learn More
Justrite™ Bidon de vidange 5 gallons
Code produit 11924967
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (impériale):
757 L
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (impériale) Conditionnement
11924967 757 L 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11924967 Fournisseur Justrite™ Code fournisseur 10906
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Bidon de vidange 5 galons Justrite™ conçu pour recueillir facilement et en toute sécurité les solvants utilisés des pièces lors du lavage des équipements.
  • Collecte facile de solvants usagés
  • L’entonnoir à col large recueille la vidange
  • Pare-flamme intégré
  • L’entonnoir à col large recueille la vidange sans déversement, sans gâchis
  • L'entonnoir amovible est en acier plaqué
  • Le pare-flamme intégré protège le contenu du feu
  • Un bouchon fileté de 1,9 cm permet d’éliminer en toute sécurité les déchets liquides de la cuve de vidange dans un récipient permanent
  • Couvercle de bidon de vidange en option qui s’adapte à la partie supérieure de l’entonnoir pour prévenir la saleté
Spécification
Capacité (métrique) 5 Gallon
Capacité (impériale) 757 L
Couleur Jaune
Comprend Entonnoir en acier plaqué
Matériau Acier