Learn More
MedChemExpress 5'-Guanylic acid disodium salt
Spécification
Spécification
| Poids moléculaire | 407.18 g/mol |
| Type de produit | Natural Products |
| Contenu et stockage | 4°C, sealed storage, away from moisture∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture) |
| Conditions d’expédition | Room temperature |
| Pureté | 97.0% |
| Quantité | 100 mg |
| Informations sur la solubilité | H2O : 100 mg/mL (245.59 mM∣Need ultrasonic) ∣DMSO : <1 mg/mL (ultrasonic∣warming∣heat to 80°C) (insoluble or slightly soluble) |
| À utiliser avec (application) | Metabolism-protein/nucleotide metabolism |
| CAS | 5550-12-9 |
| Synonyme | 5'-GMP disodium salt∣5'-guanosine monophosphate disodium salt |